Learn More
2-Chloro-6-méthoxybenzonitrile, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Chloro-6-methoxybenzonitrile |
| CAS | 6575-10-6 |
| Formule moléculaire | C8 H6 Cl N O |
| Quantité | 1 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H6ClNO/c1-11-8-4-2-3-7(9)6(8)5-10/h2-4H,1H3 |
| SMILES | COc1cccc(Cl)c1C#N |
| Nom IUPAC | 2-chloro-6-méthoxybenzonitrile |
| Poids moléculaire (g/mol) | 167.59 |
| Poids de la formule | 167.0138 |