Learn More
2-Chloro-6-méthoxyquinoline-3-carboxaldéhyde, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11461590
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11461590 5 g 5g
11471590 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11461590 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H26973.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 73568-29-3 | C11H8ClNO2 | 221.64 g/mol
Mainly used as solvents. They are used in intermediate steps for the production of paints, plastics, synthetic resins, and dyes. They are also used in the manufacture of perfumes, solvents, and flavorings. As raw material in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Principalement utilisé comme solvants. Ils sont utilisés en étapes intermédiaires pour la production de peintures, de plastiques, de résines synthétiques et de colorants. Ils sont également utilisés dans la fabrication de parfums, de solvants et d’arômes. Comme matière première dans la synthèse organique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stocker loin des agents oxydants forts, et de l’air.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 73568-29-3
Formule moléculaire C11H8ClNO2
Poids moléculaire (g/mol) 221.64
Numéro MDL MFCD00160585
Clé InChI TZQOMBXDCIPJKW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-chloro-6-methoxyquinoline-3-carboxaldehyde, 2-chloro-6-methoxy-3-quinolinecarboxaldehyde, 3-quinolinecarboxaldehyde, 2-chloro-6-methoxy, 2-chloro-3-formyl-6-methoxyquinoline, 2-chloro-6-methoxy-3-quinolinecarbaldehyde, zlchem 990, pubchem5944, 2-chloro-3-formyl-6-methoxy quinoline, 2-chloro-6-methoxyquinolin-3-carboxaldehyde, 2-chloro-6-methoxy-quinoline-3-carbaldehyde
CID PubChem 689079
Nom IUPAC 2-chloro-6-méthoxyquinoline-3-carbalaldéhyde
SMILES COC1=CC2=CC(=C(N=C2C=C1)Cl)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-6-methoxyquinoline-3-carboxaldehyde
Point de fusion 146°C to 151°C
Point d’éclair −9°C (16°F)
Quantité 5 g
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 221.64
Pourcentage de pureté 99%