Learn More
2-Chloro-6-méthoxyquinoline-3-carboxaldéhyde, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Mainly used as solvents. They are used in intermediate steps for the production of paints, plastics, synthetic resins, and dyes. They are also used in the manufacture of perfumes, solvents, and flavorings. As raw material in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Principalement utilisé comme solvants. Ils sont utilisés en étapes intermédiaires pour la production de peintures, de plastiques, de résines synthétiques et de colorants. Ils sont également utilisés dans la fabrication de parfums, de solvants et d’arômes. Comme matière première dans la synthèse organique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stocker loin des agents oxydants forts, et de l’air.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Chloro-6-methoxyquinoline-3-carboxaldehyde |
| Point de fusion | 146°C to 151°C |
| Point d’éclair | −9°C (16°F) |
| Quantité | 25 g |
| Sensibilité | Air Sensitive |
| Informations sur la solubilité | Insoluble in water. |
| Poids de la formule | 221.64 |
| Pourcentage de pureté | 99% |