Learn More
2-chloro-6-méthyle-3-(trifluorométhyl)pyridine, 97 %, Acros Organics
Code produit 15279816 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15279816 1 g 1g
15289816 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15279816 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 452440010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 1099597-74-6
Formule moléculaire C7H5ClF3N
Poids moléculaire (g/mol) 195.57
Clé InChI DIFCQOVMVHCCHY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-chloro-6-methyl-3-trifluoromethyl pyridine, pyridine, 2-chloro-6-methyl-3-trifluoromethyl, 2-chloro-3-trifluoromethyl-6-methylpyridine, pyridine, 2-?chloro-?6-?methyl-?3-? trifluoromethyl ?
CID PubChem 37863457
Nom IUPAC 2-chloro-6-méthyl-3-(trifluorométhyl)pyridine
SMILES CC1=NC(=C(C=C1)C(F)(F)F)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-6-methyl-3-(trifluoromethyl)pyridine
Point de fusion 30°C to 32°C
Point d’ébullition 84°C to 86°C (24.0 Torr)
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 195.57
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Chloro-6-methyl-3-(trifluoromethyl)pyridine, 97%
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.