Learn More
2-Chloro-6-méthylaniline, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11377765
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11377765 5 g 5g
11367765 1 g 1g
11387765 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11377765 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L02629.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 87-63-8 | C7H8ClN | 141.60 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 87-63-8
Formule moléculaire C7H8ClN
Poids moléculaire (g/mol) 141.60
Numéro MDL MFCD00007679
Clé InChI WFNLHDJJZSJARK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-chloro-2-methylaniline, 6-chloro-o-toluidine, 2-amino-3-chlorotoluene, benzenamine, 2-chloro-6-methyl, 3-chloro-2-aminotoluene, 6-chloro-2-toluidine, 2-methyl-6-chloroaniline, o-toluidine, 6-chloro, 2-chloro-6-methyl-aniline, 2-chloro-6-methylaninile
CID PubChem 6897
Nom IUPAC 2-chloro-6-méthylaniline
SMILES CC1=CC=CC(Cl)=C1N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-6-methylaniline
Point de fusion 2°C
Point d’ébullition 215°C
Point d’éclair 98°C (208°F)
Quantité 5 g
Numéro UN UN3429
Beilstein 774624
Poids de la formule 141.6
Pourcentage de pureté 98%