Learn More
Chlorure de 2-chloro-6-méthylbenzènesulfonyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11321997
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11321997 5 g 5g
11311997 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11321997 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L07629.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 25300-37-2 | C7H6Cl2O2S | 225.08 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 25300-37-2
Formule moléculaire C7H6Cl2O2S
Poids moléculaire (g/mol) 225.08
Numéro MDL MFCD00051767
Clé InChI FJVZVTWCAGCLCS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-chloro-6-methylbenzene-1-sulfonyl chloride, 2-chloro-6-methylbenzenesulfonylchloride, 2-chloro-6-methyl-benzenesulfonyl chloride, acmc-20a0m7, chloro 2-chloro-6-methylphenyl sulfone, 2-chloro-6-methylphenylsulfonyl chloride, 2-chloro-6-methylbenzene sulfonyl chloride, 2-chloro-6-methylbenzene-sulfonyl chloride, 2-chloro-6-methylbenzenesulphonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 2-chloro-6-methyl
CID PubChem 15725370
SMILES CC1=C(C(Cl)=CC=C1)S(Cl)(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-6-methylbenzenesulfonyl chloride
Point d’ébullition 132°C to 134°C (0.5 mmHg)
Quantité 5 g
Numéro UN UN3265
Beilstein 2722659
Nom IUPAC 2-chloro-6-methylbenzene-1-sulfonyl chloride
Poids de la formule 225.09
Pourcentage de pureté 98%