Learn More
2-Chloro-6-méthylbenzonitrile, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11360174
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11360174 5 g 5g
11350174 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11360174 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L00706.06
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 6575-09-3 | C8H6ClN | 151.59 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 6575-09-3
Numéro MDL MFCD00001782
Specifications
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-6-methylbenzonitrile
Point de fusion 79°C to 83°C
Quantité 5 g
Odeur Characteristic
Formule moléculaire C7H5ClN2
Numéro UN UN3439
Beilstein 2246414
Synonyme 6-chloroanthranilonitrile, benzonitrile, 2-amino-6-chloro, 2-amino-6-chloro-benzonitrile, 3-chloro-2-cyanoaniline, pubchem4614, acmc-1b6zr, 6-amino-2-chlorobenzonitrile, ksc497g6t, 2-amino-6-chloro benzonitrile, benzonitrile,2-amino-6-chloro
Point d’ébullition 143°C (38 mmHg)
Clé InChI MEJVTQKBWPYBFG-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)Cl)C#N)N
Nom IUPAC 2-amino-6-chlorobenzonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 152.58
CID PubChem 81056
Poids de la formule 151.6
Pourcentage de pureté 98%