Learn More
2-Chloro-6-méthylphénol, TRC
Code produit 30367178
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30367178 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30367178 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC350145250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-6-methylphenol
CAS 87-64-9
Formule moléculaire C7 H7 Cl O
Quantité 250 mg
Synonyme o-Cresol, 6-chloro- (7CI,8CI), 2-Chloro-6-methylphenol, 2-Methyl-6-chlorophenol, 3-Chloro-2-hydroxytoluene, 6-Chloro-2-methylphenol, 6-Chloro-o-cresol, NSC 2878
Formule InChI InChI=1S/C7H7ClO/c1-5-3-2-4-6(8)7(5)9/h2-4,9H,1H3
SMILES Cc1cccc(Cl)c1O
Nom IUPAC 2-chloro-6-méthylphénol
Poids moléculaire (g/mol) 142.58
Poids de la formule 142.0185