Learn More
Alfa Aesar™ 2-Chloro-6-methylpyrazine, 97%
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Chloro-6-methylpyrazine |
| Quantité | 5 g |
| Poids de la formule | 128.56 |
| Pourcentage de pureté | 97% |
| Forme physique | Solid |