Learn More
2-chloro-6-méthylpyrazine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10505303
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10505303 1 g Flacon en verre ambré 1g
10482983 10 g Flacon en verre ambré 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10505303 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MO07699DA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
Chemical Identifiers
CAS 38557-71-0
Formule moléculaire C5H5ClN2
Poids moléculaire (g/mol) 128.56
Numéro MDL MFCD00055032
Clé InChI CKUVSPQGYLELRG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-chloro-6-methyl-pyrazine, pyrazine, 2-chloro-6-methyl, 6-chloro-2-methylpyrazine, 2-chloro-6-methyl-1,4-diazine, 2-methyl-6-chloropyrazine, pubchem18034, acmc-1afqe, 2-chloro-6 methylpyrazine, ksc497m1j
CID PubChem 7170095
Nom IUPAC 2-chloro-6-methylpyrazine
SMILES CC1=CN=CC(Cl)=N1
Specifications
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-6-methylpyrazine
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 128.56
Pourcentage de pureté 97%