Learn More
2-Chloro-6-méthylthiophénol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11358465
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11358465 1 g 1g
11368465 5 g 5g
11378465 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11358465 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L10499.03
 Article restreint
Expédition estimée: 07-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 18858-05-4 | C7H7ClS | 158.643 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 18858-05-4
Formule moléculaire C7H7ClS
Poids moléculaire (g/mol) 158.643
Numéro MDL MFCD00041422
Clé InChI WNRLJMYSWRBJIG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-chloro-6-methylthiophenol, methyl thiyl chlorobenzene, acmc-1br13, 2-chloro-6-methyl-thiophenol, benzenethiol,2-chloro-6-methyl, 6-chloro-2-methylbenzene-1-thiol
CID PubChem 4130239
Nom IUPAC 2-chloro-6-méthylbenzènethiol
SMILES CC1=C(C(=CC=C1)Cl)S
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-6-methylthiophenol
Point d’ébullition 135°C to 136°C (35 mmHg)
Indice de réfraction 1.595
Quantité 1 g
Beilstein 1932749
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 158.65
Pourcentage de pureté 96%