Learn More
2-chloro-6-nitro-4-(trifluorométhyle)aniline, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11489986
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11489986 5 g 5g
11479986 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11489986 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20938.06
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 57729-79-0 | C7H4ClF3N2O2 | 240.566 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 57729-79-0
Formule moléculaire C7H4ClF3N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 240.566
Numéro MDL MFCD00042153
Clé InChI JLWRJMVXRUKFPA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-chloro-6-nitro-4-trifluoromethyl aniline, 4-amino-3-chloro-5-nitrobenzotrifluoride, 6-chloro-2-nitro-4-trifluoromethyl phenylamine, pubchem2811, 2-chloro-4-trifluoromethyl-6-nitroaniline, 4-amino-3-chloro-5-nitro-benzotrifluoride, 2-chloranyl-6-nitro-4-trifluoromethyl aniline, 2-chloro-6-nitro-4-trifluoromethyl-phenylamine, 2-chloro-6-nitro-4-trifluoromethyl phenylamine
CID PubChem 2734081
Nom IUPAC 2-chloro-6-nitro-4-(trifluorométhyl)aniline
SMILES C1=C(C=C(C(=C1[N+](=O)[O-])N)Cl)C(F)(F)F
Specifications
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-6-nitro-4-(trifluoromethyl)aniline
Point de fusion 63°C to 67°C
Quantité 5 g
Numéro UN UN2811
Poids de la formule 240.58
Pourcentage de pureté 97%