Learn More
2-chloro-6-nitrobenzaldéhyde, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10122324 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10122324 5 g 5g
10061254 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10122324 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 147750050
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 6361-22-4 | C7H4ClNO3 | 185.56 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6361-22-4
Formule moléculaire C7H4ClNO3
Poids moléculaire (g/mol) 185.56
Numéro MDL MFCD00007204
Clé InChI RZDOUWDCYULHJX-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 80701
Nom IUPAC 2-chloro-6-nitrobenzaldéhyde
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=CC(Cl)=C1C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-6-nitrobenzaldehyde
Point de fusion 69.0°C to 72.0°C
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire ClC6H3(NO2)CHO
Quantité 5 g
Beilstein 07,262
Synonyme 2-nitro-6-chlorobenzaldehyde, benzaldehyde, 2-chloro-6-nitro, 6-chloro-2-nitrobenzaldehyde, pubchem17009, 2-chloro-6-nitro-benzaldehye, ksc497q1l, 2-chloro-6-nitro-benzaldehyde, benzaldehyde,2-chloro-6-nitro, rzdouwdcyulhjx-uhfffaoysa, attercop-chm at114429
Poids de la formule 185.57
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Chloro-6-nitrobenzaldehyde
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.