Learn More
Acide 2-chloro-6-nitrobenzoïque, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11343946
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11343946 1 g 1g
11353946 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11343946 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L17059.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 5344-49-0 | C7H4ClNO4 | 201.562 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5344-49-0
Formule moléculaire C7H4ClNO4
Poids moléculaire (g/mol) 201.562
Numéro MDL MFCD00100425
Clé InChI JYHOMEFOTKWQPN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-chloro-6-nitrobenzoic acid, 2-chloro-6-nitro-benzoic acid, 6-chloro-2-nitrobenzoic acid, benzoic acid, 2-chloro-6-nitro, pubchem20037, 6-chloro-2-nitrobenzo, acmc-209l7b, 2-chloro-6-nitrobenzoicacid, 2-carboxy-3-chloronitrobenzene, 2-chloro-6-nitrobenzoic acid #
CID PubChem 79287
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)Cl)C(=O)O)[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-6-nitrobenzoic acid
Point de fusion 161°C to 166°C
Odeur Odorless
Quantité 1 g
Beilstein 2694949
Poids de la formule 201.57
Pourcentage de pureté 99%