Learn More
Acide 2-chloro-6-nitrobenzoïque, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Nom chimique ou matériau | 2-Chloro-6-nitrobenzoic acid |
| Point de fusion | 161°C to 166°C |
| Odeur | Odorless |
| Quantité | 5 g |
| Beilstein | 2694949 |
| Poids de la formule | 201.57 |
| Pourcentage de pureté | 99% |