Learn More
2-chloro-6-nitrobenzothiazole, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15417537
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15417537 1 g 1g
15427537 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15417537 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H35525.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 2407-11-6 | C7H3ClN2O2S | 214.62 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2407-11-6
Numéro MDL MFCD00022852
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-6-nitrobenzothiazole
Point de fusion 185°C to 189°C
Formule moléculaire C7H3ClN2O2S
Quantité 1 g
Synonyme 2-chloro-6-nitrobenzothiazole, 2-chloro-6-nitrobenzo d thiazole, 2-chloro-6-nitro-benzothiazole, benzothiazole, 2-chloro-6-nitro, 2-chloro-6-nitrobenzo thiazole, 6-nitro-2-chlorobenzothiazole, pubchem21727, 6-nitro-2-chlorbenzothiazol, 2-chloro-6-nitrobenzthiazole, 2-chloro-6-nitro-benzothiazol
Clé InChI KUCSJGBXJBQHNI-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC2=C(C=C1[N+](=O)[O-])SC(=N2)Cl
Nom IUPAC 2-chloro-6-nitro-1,3-benzothiazole
Poids moléculaire (g/mol) 214.62
CID PubChem 75476
Poids de la formule 214.63
Pourcentage de pureté 95%