Learn More
2-chloro-6-nitrobenzothiazole, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15427537
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15427537 10 g 10g
15417537 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15427537 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H35525.09
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 2407-11-6 | C7H3ClN2O2S | 214.62 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2407-11-6
Numéro MDL MFCD00022852
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-6-nitrobenzothiazole
Point de fusion 185°C to 189°C
Formule moléculaire C7H13N
Quantité 10 g
Synonyme diallylmethylamine, methyldiallylamine, 2-propen-1-amine, n-methyl-n-2-propenyl, n-allyl-n-methylprop-2-en-1-amine, methylbis prop-2-en-1-yl amine, methyldiprop-2-enylamine, 2-propen-1-amine, n-methyl-n-2-propen-1-yl, diallyl methylamine, n-methyldiallylamin, n-methyldiallylamine
Clé InChI WGESLFUSXZBFQF-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN(CC=C)CC=C
Nom IUPAC N-méthyl-N-prop-2-énylprop-2-en-1-amine
Poids moléculaire (g/mol) 111.19
CID PubChem 75501
Poids de la formule 214.63
Pourcentage de pureté 95%