Learn More
2-chloro-6-phénoxybenzylamine, ≥95 %, Thermo Scientific™
Code produit 10702683
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10702683 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10232882 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10702683 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CD11381CB
 Article restreint
Expédition estimée: 24-09-2026
Identifiants chimiques
CAS 175136-89-7
Formule moléculaire C13H12ClNO
Poids moléculaire (g/mol) 233.70
Numéro MDL MFCD00052915
Clé InChI SNTOZVXKDWQFEW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-chloro-6-phenoxybenzylamine, 2-chloro-6-phenoxyphenyl methanamine, 1-2-chloro-6-phenoxyphenyl methanamine, rarechem al bw 1398, d0x2jg, 2-chloro-6-phenoxy-benzylamine, 2-aminomethyl-3-chlorodiphenylether, 6-chloro-2-phenoxyphenyl methylamine, 2-chloro-6-phenoxybenzylamine, 95+%, benzenemethanamine,2-chloro-6-phenoxy
CID PubChem 2777206
SMILES NCC1=C(OC2=CC=CC=C2)C=CC=C1Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-6-phenoxybenzylamine
% min. CAS 94.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Nom IUPAC 1-(2-chloro-6-phenoxyphenyl)methanamine
Poids de la formule 233.7
Pourcentage de pureté 95%