Learn More
2-Chloro-6-(trichlorométhyl)pyridine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15422749
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15422749 1 g 1g
15432749 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15422749 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H66418.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1929-82-4 | C6H3Cl4N | 230.90 g/mol
2-Chloro-6-(trichloromethyl)pyridine is
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2-chloro-6-(trichlorométhyl)pyridine
Solubilité
Soluble dans l’éthanol à 10 mg/ml.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Conserver dans un récipient étanche au frais et au sec.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1929-82-4
Formule moléculaire C6H3Cl4N
Poids moléculaire (g/mol) 230.90
Numéro MDL MFCD00072500
Clé InChI DCUJJWWUNKIJPH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-chloro-6-trichloromethyl pyridine, nitrapyrin, n-serve, pyridine, 2-chloro-6-trichloromethyl, dowco-163, n-serve nitrogen stabilizer, caswell no. 217, nitrapyrine iso-french, unii-8pce86u01w, nitrapyrin ansi:bsi:iso
CID PubChem 16004
ChEBI CHEBI:81935
Nom IUPAC 2-chloro-6-(trichlorométhyl)pyridine
SMILES ClC1=CC=CC(=N1)C(Cl)(Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-6-(trichloromethyl)pyridine
Point de fusion 60°C to 65°C
Couleur Blanc
Point d’éclair 100°C (212°F)
Quantité 1 g
Numéro UN UN3077
Beilstein 1618997
Informations sur la solubilité Soluble in 10mg/ml ethanol.
Poids de la formule 230.9
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Chloro-6-(trichloromethyl)pyridine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P391-Recueillir le produit répandu.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Nitrapyrin