Learn More
2-Chloro-6-(trifluorométhyle)aniline, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11445367
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11445367 5 g 5g
11455367 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11445367 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22714.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 433-94-3 | C7H5ClF3N | 195.57 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 433-94-3
Formule moléculaire C7H5ClF3N
Poids moléculaire (g/mol) 195.57
Numéro MDL MFCD00272565
Clé InChI OTRRSPQJZRCMDA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-chloro-6-trifluoromethyl aniline, 2-amino-3-chlorobenzotrifluoride, benzenamine, 2-chloro-6-trifluoromethyl, 2-chloranyl-6-trifluoromethyl aniline, pubchem2764, 2-chloro-6-trifluoromethyl benzenamine, 2-chloro-6-trifluoromethyl phenylamine, 6-chloro-2-trifluoromethyl phenylamine, 2-chloro-6-trifluoromethyl-benzenamine, 2-chloro-6-trifluoromethyl aniline 2-amino-3-chlorobenzotrifluoride
CID PubChem 2756384
Nom IUPAC 2-chloro-6-(trifluorométhyl)aniline
SMILES NC1=C(Cl)C=CC=C1C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-6-(trifluoromethyl)aniline
Densité 1.42
Point d’ébullition 39°C to 40°C (0.1 mmHg)
Quantité 5 g
Numéro UN UN2810
Poids de la formule 195.57
Pourcentage de pureté 97%