Learn More
2-Chloro-6-(trifluorométhyl)benzamide, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15405247
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15405247 1 g 1g
15415247 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15405247 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H32515.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 916420-45-6
Formule moléculaire C8H5ClF3NO
Poids moléculaire (g/mol) 223.579
Numéro MDL MFCD09025362
Clé InChI JUAICIUGQMFFPO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-chloro-6-trifluoromethyl benzamide, 6-chloro-2-trifluoromethyl benzamide
CID PubChem 46737494
Nom IUPAC 2-chloro-6-(trifluorométhyl)benzamide
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)Cl)C(=O)N)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-6-(trifluoromethyl)benzamide
Point de fusion 155°C to 158°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 223.58
Pourcentage de pureté 97%