Learn More
(2-Chloro-7H-purin-6-yl)-furan-2-ylmethyl-amine, 98%, BLD Pharm™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (2-Chloro-7H-purin-6-yl)-furan-2-ylmethyl-amine |
| CAS | 101862-47-9 |
| Formule moléculaire | C10H8ClN5O |
| Numéro MDL | MFCD09792860 |
| Quantité | 1 g |
| SMILES | ClC1=NC(NCC2=CC=CO2)=C3N=CNC3=N1 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 249.66 |
| Pourcentage de pureté | 98% |