Learn More
2-Chloro-8-cyclopentyl-5-méthyl-8 H-pyrido[2,3-d]pyrimidine-7-one, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15461096
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15461096 250 mg 250mg
15441096 1 g 1g
15451096 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15461096 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H54363.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1013916-37-4 | C13H14ClN3O | 263.73 g/mol
2-Chloro-8-cyclopentyl-5-methyl-8H-pyrido[2,3-d]pyrimidin-7-one is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2-chloro-8-cyclopentyl-5-méthyl-8H-pyrido[2,3-d]pyrimidine-7-one est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1013916-37-4
Formule moléculaire C13H14ClN3O
Poids moléculaire (g/mol) 263.73
Numéro MDL MFCD13181207
Clé InChI BSKNQSYIDZUXQT-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 44248248
Nom IUPAC 2-chloro-8-cyclopentyl-5-methylpyrido[2,3-d]pyrimidin-7-one
SMILES CC1=CC(=O)N(C2CCCC2)C2=NC(Cl)=NC=C12
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-8-cyclopentyl-5-methyl-8H-pyrido[2,3-d]pyrimidin-7-one
Quantité 250 mg
Beilstein 15642863
Synonyme 2-chloro-8-cyclopentyl-5-methylpyrido 2,3-d pyrimidin-7 8h-one, 2-chloro-8-cyclopentyl-5-methyl-8h-pyrido 2,3-d pyrimidin-7-one, 2-chloro-8-cyclopentyl-5-methyl-7h,8h-pyrido 2,3-d pyrimidin-7-one, 2-chloro-8-cyclopentyl-5-methylpyrido 2,3-d pyrimidin-7-one, 2-chloro-8-cyclopentyl-5-methyl-8h-pyrido 2,3-d py, pyrido 2,3-d pyrimidin-7 8h-one,2-chloro-8-cyclopentyl-5-methyl, pyrido 2,3-d pyrimidin-7 8h-one, 2-chloro-8-cyclopentyl-5-methyl
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 263.72
Pourcentage de pureté 97%