Learn More
2-Chloro-8-cyclopentyl-5-méthyl-8H-pyrido[2,3-d]pyrimidine-7-one, TRC
Code produit 30364251
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Conditionnement:
10g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30364251 5 g 5g
30354551 1 g -
30349723 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30364251 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC5856085G
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1013916-37-4
Formule moléculaire C13H14ClN3O
Poids moléculaire (g/mol) 263.72
Synonyme 2-Chloro-8-cyclopentyl-5-methylpyrido[2,3-d]pyrimidin-7(8H)-one, 2-Chloro-8-cyclopentyl-5-methyl-8H-pyrido[2,3-d]pyrimidin-7-one
Nom IUPAC 2-chloro-8-cyclopentyl-5-méthylpyrido[2,3-d]pyrimidine-7-one
SMILES CC1=CC(=O)N(C2CCCC2)c3nc(Cl)ncc13
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-8-cyclopentyl-5-methyl-8H-pyrido[2,3-d]pyrimidin-7-one
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C13H14ClN3O/c1-8-6-11(18)17(9-4-2-3-5-9)12-10(8)7-15-13(14)16-12/h6-7,9H,2-5H2,1H3