Learn More
2-Chloro-9-méthyl-6-(benzylamino)purine (> 90%), TRC
Code produit 30352934
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30352934 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30352934 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC368860250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-9-methyl-6-(benzylamino)purine
CAS 101622-53-1
Formule moléculaire C13H12ClN5
Quantité 250 mg
Synonyme 6-(Benzylamino)-2-chloro-9-methylpurine, 2-Chloro-6-benzylamino-9-methylpurine, 2-Chloro-9-methyl-N-(phenylmethyl)-9H-purin-6-amine
Formule InChI InChI=1S/C13H12ClN5/c1-19-8-16-10-11(17-13(14)18-12(10)19)15-7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8H,7H2,1H3,(H,15,17,18)
SMILES CCc1ccc(cc1)OCC2OC2
Nom IUPAC N-bencil-2-cloro-9-metilpurin-6-amina
Poids moléculaire (g/mol) 273.72