Learn More
2-Chloro-9-méthyl-6-(benzylamino)purine (> 90%), TRC
Code produit 30363168
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30363168 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30363168 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC36886025MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-9-methyl-6-(benzylamino)purine
CAS 101622-53-1
Formule moléculaire C13H12ClN5
Quantité 25 mg
Synonyme 6-(Benzylamino)-2-chloro-9-methylpurine, 2-Chloro-6-benzylamino-9-methylpurine, 2-Chloro-9-methyl-N-(phenylmethyl)-9H-purin-6-amine
Formule InChI InChI=1S/C13H12ClN5/c1-19-8-16-10-11(17-13(14)18-12(10)19)15-7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8H,7H2,1H3,(H,15,17,18)
SMILES CCc1ccc(cc1)OCC2OC2
Nom IUPAC N-bencil-2-cloro-9-metilpurin-6-amina
Poids moléculaire (g/mol) 273.72