Learn More
2-Chloro-9-(tétrahydropyran-2-yl)adénine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Chloro-9-(tetrahydropyran-2-yl)adenine |
| CAS | 77111-77-4 |
| Formule moléculaire | C10H12ClN5O |
| Quantité | 500 mg |
| Synonyme | 2-Chloro-9-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-9H-purin-6-amine |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H12ClN5O/c11-10-14-8(12)7-9(15-10)16(5-13-7)6-3-1-2-4-17-6/h5-6H,1-4H2,(H2,12,14,15) |
| SMILES | Nc1nc(Cl)nc2c1ncn2C3CCCCO3 |
| Nom IUPAC | 2-chloro-9-(oxan-2-yl)purin-6-amine |
| Poids moléculaire (g/mol) | 253.69 |
| Poids de la formule | 253.073 |