Learn More
2-Chloro-9H-thioxanthen-9-one, 98%, BLD Pharm™
Code produit 31443053
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31443053 10 g
31440060 5 g
31435698 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 31443053 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD1502110g
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-9H-thioxanthen-9-one
CAS 86-39-5
Formule moléculaire C13H7ClOS
Numéro MDL MFCD00005067
Quantité 10 g
SMILES ClC1=CC=C2SC3=C(C=CC=C3)C(=O)C2=C1
Poids moléculaire (g/mol) 246.71
Pourcentage de pureté 98%