Learn More
2-chloro-bêta-nitrostyrène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11442677
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11442677 5 g 5g
11452677 25 g 25g
11462677 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11442677 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14882.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 3156-34-1 | C8H6ClNO2 | 183.591 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3156-34-1
Formule moléculaire C8H6ClNO2
Poids moléculaire (g/mol) 183.591
Numéro MDL MFCD00024820
Clé InChI QHKJTRDWAZGBLR-AATRIKPKSA-N
Synonyme 1-chloro-2-2-nitrovinyl benzene, 2-chloro-omega-nitrostyrene, 2-chloro-b-nitrostyrene, e-1-chloro-2-2-nitrovinyl benzene, 1-chloro-2-e-2-nitrovinyl benzene, trans-2-chloro-beta-nitrostyrene, 2-chloro-beta-nitrostyrene, styrene, o-chloro-.beta.-nitro, benzene,1-chloro-2-2-nitroethenyl, 1-chloro-2-e-2-nitroethenyl benzene
CID PubChem 5369313
Nom IUPAC 1-chloro-2-[(E)-2-nitroéthényl]benzène
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C=C[N+](=O)[O-])Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-beta-nitrostyrene
Point de fusion 46°C to 49°C
Quantité 5 g
Beilstein 2328095
Poids de la formule 183.6
Pourcentage de pureté 98%