Learn More
2-chloro-D-phénylalanine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11307129
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11307129 1 g 1g
15463667 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11307129 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H27359.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 80126-50-7 | C9H10ClNO2 | 199.63 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 80126-50-7
Formule moléculaire C9H10ClNO2
Poids moléculaire (g/mol) 199.63
Numéro MDL MFCD00077920
Clé InChI CVZZNRXMDCOHBG-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 2-chloro-d-phenylalanine, h-d-phe 2-cl-oh, d-2-chlorophenylalanine, 2r-2-amino-3-2-chlorophenyl propanoic acid, d-2-chlorophe, d-phenylalanine, 2-chloro, r-2-amino-3-2-chlorophenyl propanoic acid, pubchem11960, pubchem17991, d-2-chloro phenylalanine
CID PubChem 6951092
Nom IUPAC acide (2R)-2-amino-3-(2-chlorophényl)propanoïque
SMILES NC(CC1=CC=CC=C1Cl)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-D-phenylalanine
Point de fusion 211°C to 213°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 199.64
Pourcentage de pureté 98%