Learn More
2-Chloro-N-(3-cyano-5,6-dihydro-4H-cyclopenta[b]thiophène-2-yl)acétamide, 96 %, Alfa Aesar™
Code produit 15498705
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15498705 1 g 1g
15408715 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15498705 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H33934.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 304685-87-8
Formule moléculaire C10H9ClN2OS
Poids moléculaire (g/mol) 240.705
Numéro MDL MFCD00454946
Clé InChI IFPYPHZLEFBRSS-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 3568544
Nom IUPAC 2-chloro-N-(3-cyano-5,6-dihydro-4H-cyclopenta[b]thiophène-2-yl)acétamide
SMILES C1CC2=C(C1)SC(=C2C#N)NC(=O)CCl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-N-(3-cyano-5,6-dihydro-4H-cyclopenta[b]thiophen-2-yl)acetamide
Point de fusion 201°C to 202°C
Quantité 1 g
Synonyme 2-chloro-n-3-cyano-5,6-dihydro-4h-cyclopenta b thiophen-2-yl-acetamide, 2-chloro-n-3-cyano-5,6-dihydro-4h-cyclopenta b thiophen-2-yl acetamide, 2-chloro-n-3-cyano-4h,5h,6h-cyclopenta b thiophen-2-yl acetamide, 2-chloro-n-3-cyano-5,6-dihydro-4h-cyclopenta b thien-2-yl acetamide, acetamide, 2-chloro-n-3-cyano-5,6-dihydro-4h-cyclopenta b thien-2-yl, n-3-cyano-5,6-dihydro-4h-cyclopenta b thiophene-2-yl chloroacetamide, 2-chloro-n-3-cyano 4,5,6-trihydrocyclopenta 1,2-d thiophen-2-yl acetamide, acetamide,2-chloro-n-3-cyano-5,6-dihydro-4h-cyclopenta b thien-2-yl
Poids de la formule 240.71
Pourcentage de pureté 96%