Learn More
2-Chloro-N-(3-phényl-1,2,4-thiadiazol-5-yl)acétamide, 96 %, Thermo Scientific™
Code produit 15418275
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15418275 5 g 5g
15408275 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15418275 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H33010.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 25962-68-9
Formule moléculaire C10H8ClN3OS
Poids moléculaire (g/mol) 253.704
Numéro MDL MFCD06409307
Clé InChI DSELUSKAJCJQHM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-chloro-n-3-phenyl-1,2,4-thiadiazol-5-yl acetamide
CID PubChem 44669110
Nom IUPAC 2-chloro-N-(3-phényl-1,2,4-thiadiazol-5-yl) acétamide
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=NSC(=N2)NC(=O)CCl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-N-(3-phenyl-1,2,4-thiadiazol-5-yl)acetamide
Quantité 5 g
Poids de la formule 253.71
Pourcentage de pureté 96%