Learn More
2-Chloro-N-[4-(1-cyanocyclopentyl)phényl]-3-pyridinecarboxamide, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Chloro-N-[4-(1-cyanocyclopentyl)phenyl]-3-pyridinecarboxamide |
| CAS | 1158560-99-6 |
| Formule moléculaire | C18H16ClN3O |
| Quantité | 25 mg |
| Synonyme | 2-Chloro-N-[4-(1-cyanocyclopentyl)phenyl]-3-pyridinecarboxamide (ACI) |
| Formule InChI | InChI=1S/C18H16ClN3O/c19-16-15(4-3-11-21-16)17(23)22-14-7-5-13(6-8-14)18(12-20)9-1-2-10-18/h3-8,11H,1-2,9-10H2,(H,22,23) |
| SMILES | N#CC1(C2=CC=C(C=C2)NC(=O)C3=CC=CN=C3Cl)CCCC1 |
| Nom IUPAC | 2-chloro-N-(4-(1-cyclopentyl)phényl)nicotinamide |
| Poids moléculaire (g/mol) | 325.79 |
| Poids de la formule | 325.1 |