Learn More
2-Chloro-N-[(furan-2-yl)méthyl]-7H-purine-6-amine, TRC
Code produit 30363408
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30363408 100 mg 100mg
30363130 500 mg -
30354837 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30363408 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC369853100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 101862-47-9
Formule moléculaire C10H8N5OCl
Poids moléculaire (g/mol) 249.66
Synonyme 2-Chloro-N-(2-furanylmethyl)-9H-purin-6-amine, (2-Chloro-7H-purin-6-yl)[(furan-2-yl)methyl]amine, 2-Chloro-6-Furfurylaminopurine, 2-Chloro-N-(2-furanylmethyl)-7H-purin-6-amine, NSC 45794
Nom IUPAC 2-chloro-N-(furan-2-ylméthyl)-7H-purine-6-amine
SMILES Clc1nc(NCc2occc2)c3ncnc3[nH]1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-N-[(furan-2-yl)methyl]-7H-purin-6-amine
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C10H8ClN5O/c11-10-15-8(7-9(16-10)14-5-13-7)12-4-6-2-1-3-17-6/h1-3,5H,4H2,(H2,12,13,14,15,16)
Poids de la formule 249.0417