Learn More
2-Chloro-N-(hydroxyméthyl)acétamide, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11484943
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11484943 10 g 10g
11494943 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11484943 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12247.09
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 2832-19-1 | C3H6ClNO2 | 123.54 g/mol
An organic building block. It is an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals. As dyestuff intermediate .
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Un composant organique. C’est une matière première importante et un intermédiaire utilisé dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques et les produits agrochimiques. Comme intermédiaire de substance colorante.
Solubilité
Très soluble dans l’eau. Peu soluble dans les hydrocarbures aliphatiques.
Remarques
Hygroscopique. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2832-19-1
Formule moléculaire C3H6ClNO2
Poids moléculaire (g/mol) 123.54
Numéro MDL MFCD00021961
Clé InChI TXNSZCSYBXHETP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-chloro-n-hydroxymethyl acetamide, n-hydroxymethyl-2-chloroacetamide, acetamide, 2-chloro-n-hydroxymethyl, n-methylolchloroacetamide, grota, chloracetamide-n-metholol, n-methylol-chloracetamide, grotan df-35, caswell no. 192bb, chloracetamide-n-methanol
CID PubChem 62466
Nom IUPAC 2-chloro-N-(hydroxymethyl)acetamide
SMILES OCNC(=O)CCl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-N- (hydroxymethyl)acetamide
Point de fusion 97°C to 103°C
Quantité 10 g
Numéro UN UN3261
Beilstein 1811765
Sensibilité Hygroscopic
Informations sur la solubilité Very soluble in water. Poorly soluble in aliphatic hydrocarbons.
Poids de la formule 123.54
Pourcentage de pureté 98%