Learn More
2-Chloro-N-(hydroxyméthyl)acétamide, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
An organic building block. It is an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals. As dyestuff intermediate .
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Un composant organique. C’est une matière première importante et un intermédiaire utilisé dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques et les produits agrochimiques. Comme intermédiaire de substance colorante.
Solubilité
Très soluble dans l’eau. Peu soluble dans les hydrocarbures aliphatiques.
Remarques
Hygroscopique. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Chloro-N- (hydroxymethyl)acetamide |
| Point de fusion | 97°C to 103°C |
| Quantité | 50 g |
| Numéro UN | UN3261 |
| Beilstein | 1811765 |
| Sensibilité | Hygroscopic |
| Informations sur la solubilité | Very soluble in water. Poorly soluble in aliphatic hydrocarbons. |
| Poids de la formule | 123.54 |
| Pourcentage de pureté | 98% |