Learn More
2-Chloro-N-(hydroxyméthétil)acétatamide, TRC
Code produit 30359080
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
5 g
10 g
Conditionnement:
2.50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30359080 5 g -
30350533 2.5 g 2.50g
30355504 10 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30359080 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC6701505G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2832-19-1
Formule moléculaire C3H6ClNO2
Poids moléculaire (g/mol) 123.54
Synonyme Chloro-N-(hydroxymethyl)acetamide, N-(Hydroxymethyl)-2-chloracetamide, N-(Hydroxymethyl)-2-chloroacetamide, N-(Hydroxymethyl)chloroacetamide, N-Methylol-2-chloroacetamide, N-Methylol-alpha-chloracetamide, N-Methylol-alpha-chloroacetamide, N-Methylolchloracetamide, N-Methylolchloroacetamide, NSC 9963, alpha-Chloro-N-(hydroxymethyl)acetamide
Nom IUPAC 2-chloro-N-(hydroxyméthyl)acétamide
SMILES OCNC(=O)CCl
Specifications
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-N-(hydroxymethyl)acetamide
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C3H6ClNO2/c4-1-3(7)5-2-6/h6H,1-2H2,(H,5,7)
Poids de la formule 123.0087