Learn More
2-Chloro-N-methylacetamide, TRC
Code produit 30362196
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30362196 10 g 10g
30352962 5 g -
30358239 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30362196 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC36835010G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 96-30-0
Formule moléculaire C3H6ClNO
Poids moléculaire (g/mol) 107.54
Synonyme N-Methyl-2-chloroacetamide, N-Methylchloroacetamide, NSC 1725, α-Chloro-N-methylacetamide
Nom IUPAC 2-chloro-N-methylacetamide
SMILES CNC(=O)CCl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-N-methylacetamide
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C3H6ClNO/c1-5-3(6)2-4/h2H2,1H3,(H,5,6)
Poids de la formule 107.0138