Learn More
Chlorhydrate de 2-chloro-N-méthyléthanamine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Chloro-N-methylethanamine Hydrochloride |
| CAS | 4535-90-4 |
| Formule moléculaire | C3 H8 Cl N . HCl |
| Quantité | 10 g |
| Synonyme | 2-Chloro-N-methylethylamine Hydrochloride, 2-(Methylamino)ethyl Chloride Hydrochloride, N-Methyl-2-chloroethylamine Hydrochloride |
| Formule InChI | InChI=1S/C3H8ClN.ClH/c1-5-3-2-4;/h5H,2-3H2,1H3;1H |
| SMILES | ClCCNC.Cl |
| Nom IUPAC | clorhidrato de 2-cloro-N-metiletanamina |
| Poids moléculaire (g/mol) | 130.02 |
| Poids de la formule | 129.0112 |