Learn More
2-Chloro-N-(méthylsulfonyl)acétamide, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Chloro-N-(methylsulfonyl)acetamide |
| CAS | 202658-88-6 |
| Formule moléculaire | C3H6ClNO3S |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | 2-Chloro-N-methanesulfonylacetamide |
| Formule InChI | InChI=1S/C3H6ClNO3S/c1-9(7,8)5-3(6)2-4/h2H2,1H3,(H,5,6) |
| SMILES | CS(=O)(=O)NC(=O)CCl |
| Nom IUPAC | 2-chloro-N-méthylsulfonylacétamide |
| Poids moléculaire (g/mol) | 171.6 |
| Poids de la formule | 170.9757 |