Learn More
2-chloro-N,N-diéthylacétamide, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11494664
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11494664 100 g -
11474664 5 g 5g
11484664 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11494664 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13691.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 2315-36-8 | C6H12ClNO | 149.618 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2315-36-8
Formule moléculaire C6H12ClNO
Poids moléculaire (g/mol) 149.618
Numéro MDL MFCD00000928
Clé InChI CQQUWTMMFMJEFE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n,n-diethylchloroacetamide, cdea, acetamide, 2-chloro-n,n-diethyl, n,n-diethyl-2-chloroacetamide, n-chloroacetyldiethylamine, caswell no. 333g, diethylamid kyseliny chloroctove, alpha-chloro-n,n-diethylacetamide, .alpha.-chloro-n,n-diethylacetamide, n,n,-diethylchloroacetamide
CID PubChem 16844
Nom IUPAC 2-chloro-N,N-diéthylacétamide
SMILES CCN(CC)C(=O)CCl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-N,N-diethylacetamide
Densité 1.087
Point d’ébullition 123°C to 124°C (15 mmHg)
Point d’éclair 113°C (235°F)
Indice de réfraction 1.47
Quantité 100 g
Numéro UN UN2810
Beilstein 605866
Poids de la formule 149.62
Pourcentage de pureté 97%