Learn More
2-chloro-N,N-diméthyl-6-nitroaniline, 96 %, Thermo Scientific™
Code produit 15419918
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15419918 250 mg 250mg
15499908 1 g 1g
15409918 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15419918 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H63288.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 96994-75-1
Formule moléculaire C8H9ClN2O2
Poids moléculaire (g/mol) 200.622
Clé InChI AMHCHWZVYGFSNK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-chloro-6-nitro-n,n-dimethylaniline, 2-chloro-n,n-dimethyl-6-nitrobenzenamine, 2-chloro-6-nitro-phenyl-dimethyl-amine
CID PubChem 13418267
Nom IUPAC 2-chloro-N,N-diméthyl-6-nitroaniline
SMILES CN(C)C1=C(C=CC=C1Cl)[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-N,N-dimethyl-6-nitroaniline
Quantité 250 mg
Numéro UN UN2811
Beilstein 3269421
Poids de la formule 200.62
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Solide