Learn More
2-Chloro-N,N-diméthylacétamide, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11479340
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11479340 250 mg 250mg
11489340 1 g 1g
15417867 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11479340 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H50229.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 2675-89-0 | C4H8ClNO | 121.564 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2675-89-0
Formule moléculaire C4H8ClNO
Numéro MDL MFCD00039360
Clé InChI XBPPLECAZBTMMK-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 75886
Nom IUPAC 2-chloro-N,N-diméthylacétamide
SMILES CN(C)C(=O)CCl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-N,N-dimethylacetamide
Densité 1.182
Point d’ébullition 98°C to 100°C (11 mmHg)
Formule linéaire ClCH2CON(CH3)2
Indice de réfraction 1.479
Quantité 250 mg
Beilstein 969568
Synonyme n,n-dimethyl-2-chloroacetamide, n,n-dimethylchloroacetamide, acetamide, 2-chloro-n,n-dimethyl, 2-chloro-n, n-dimethylacetamide, acmc-209gsx, 2-chlorodimethylacetamide, 2-chloro-dimethylacetamide, 2-chlorodimethyl acetamide, chloro-n,n-dimethylacetamide, n,n-dimethyl chloroacetamide
Poids moléculaire (g/mol) 121.564
Poids de la formule 121.57
Pourcentage de pureté 97%