Learn More
2-chloro-N,N-diméthylacétamide, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10422010 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mL
25 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25mL
5mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10422010 25 mL Flacon en verre 25mL
10027899 5 mL Flacon en verre 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10422010 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 438210250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 2675-89-0 | C4H8ClNO | 121.57 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2675-89-0
Formule moléculaire C4H8ClNO
Poids moléculaire (g/mol) 121.57
Clé InChI XBPPLECAZBTMMK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n,n-dimethyl-2-chloroacetamide, n,n-dimethylchloroacetamide, acetamide, 2-chloro-n,n-dimethyl, 2-chloro-n, n-dimethylacetamide, acmc-209gsx, 2-chlorodimethylacetamide, 2-chloro-dimethylacetamide, 2-chlorodimethyl acetamide, chloro-n,n-dimethylacetamide, n,n-dimethyl chloroacetamide
CID PubChem 75886
Nom IUPAC 2-chloro-N,N-diméthylacétamide
SMILES CN(C)C(=O)CCl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-chloro-N, N-dimethylacetamide
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 15°C to 16°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.1820g/mL
Point d’ébullition 98°C to 100°C (11.0 Torr)
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire ClCH2CON(CH3)2
Quantité 25 mL
Gravité spécifique 1.182
Informations sur la solubilité Solubility in water: in water:(20°C) soluble.,in ethanol:(20°C) soluble
Poids de la formule 121.57
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Chloro-N,N-dimethylacetamide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.