Learn More
2-Chloro-N,N-diméthylacétamide, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Chloro-N,N-dimethylacetamide |
| CAS | 2675-89-0 |
| Formule moléculaire | C4H8ClNO |
| Quantité | 25 g |
| Synonyme | 2-Chloro-N,N’-dimethylacetamide, 2-Chlorodimethylacetamide, N,N-Dimethyl-2-chloroacetamide, N,N-Dimethyl-alpha-chloroacetamide, N,N-Dimethylchloroacetamide, NSC 1193, alpha-Chloro-N,N-dimethylacetamide |
| Formule InChI | InChI=1S/C4H8ClNO/c1-6(2)4(7)3-5/h3H2,1-2H3 |
| SMILES | CN(C)C(=O)CCl |
| Nom IUPAC | 2-chloro-N,N-diméthylacétamide |
| Poids moléculaire (g/mol) | 121.57 |
| Poids de la formule | 121.0294 |