Learn More
2-Chloro-N,N-diméthylnicotinamide, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15453698
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15453698 250 mg 250mg
15443698 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15453698 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H57162.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 31-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 52943-21-2 | C8H9ClN2O | 184.623 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 52943-21-2
Formule moléculaire C8H9ClN2O
Poids moléculaire (g/mol) 184.623
Numéro MDL MFCD08593346
Clé InChI QNZRJGJNLOMEGJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-chloro-n,n-dimethylnicotinamide, 2-chloro-n,n-dimethyl-nicotinamide, 2-chloropyridine-3-carboxylic acid n,n-dimethylamide, 2-chloro-n,n-dimethyl-pyridine-3-carboxamide, 2-chloro-n,n'-dimethylnicotinamide, 3-pyridinecarboxamide,2-chloro-n,n-dimethyl, 2-chloro 3-pyridyl-n,n-dimethylcarboxamide, n,n-dimethyl-2-chloro-3-pyridinecarboxamide
CID PubChem 10965214
Nom IUPAC 2-chloro-N,N-dimethylpyridine-3-carboxamide
SMILES CN(C)C(=O)C1=C(N=CC=C1)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-N,N-dimethylnicotinamide
Point de fusion 63°C to 65°C
Quantité 250 mg
Poids de la formule 184.63
Pourcentage de pureté 97%