Learn More
2-Chloro-N-phénylacétamide, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Chloro-N-phenylacetamide |
| CAS | 587-65-5 |
| Formule moléculaire | C8H8ClNO |
| Quantité | 25 g |
| Synonyme | 2-Chloroacetanilide, Chloracetanilide, Chloroacetanilide, N-(2-Chloroacetyl)aniline, N-(Chloroacetyl)aniline, N-Phenyl-2-chloroacetamide, N-Phenyl-2-chloroethanamide, N-Phenylchloroacetamide, NSC 311, Phenylcarbamoylmethyl Chloride, alpha-Chloro-N-phenylacetamide, alpha-Chloroacetanilide, ω-Chloroacetanilide |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H8ClNO/c9-6-8(11)10-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H,10,11) |
| SMILES | ClCC(=O)Nc1ccccc1 |
| Nom IUPAC | 2-chloro-N-phénylacétamide |
| Poids moléculaire (g/mol) | 169.03 |
| Poids de la formule | 169.0294 |