Learn More
2-Chloro Phénothiazine, TRC
Code produit 30350141
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30350141 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30350141 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC37497025G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-10H-phenothiazine
CAS 92-39-7
Formule moléculaire C12 H8 Cl N S
Quantité 25 g
Synonyme 2-Chloro-10H-phenothiazine, Chlorpromazine Hydrochloride Imp. E (EP)
Formule InChI InChI=1S/C12H8ClNS/c13-8-5-6-12-10(7-8)14-9-3-1-2-4-11(9)15-12/h1-7,14H
SMILES Clc1ccc2Sc3ccccc3Nc2c1
Nom IUPAC 2-chloro-10H-phénothiazine
Poids moléculaire (g/mol) 233.72
Poids de la formule 233.0066