Learn More
2-chloroacétamide, 98 % ou +
Code produit 11462278
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
5000 g
Conditionnement:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11462278 250 g 250g
11452278 1000 g 1000g
11472278 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11462278 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15238.30
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS : 79-07-2 | C2H4ClNO | 93,51 g/mole
Le 2-chloracétamide est utilisé comme agent de surface dans les lavages à domicile et les produits de nettoyage.& nettoyeurs à domicile, autres utilisations industriels, production de sang, traitement des polymères.
Cette Thermo Scientific Chemicals le produit de marque fait initialement partie de la Alfa Aesar brochure de produit. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. L’exemplaire original Alfa Aesar le code du produit/article ou la référence SCU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals .
Applications
2-Le chloroacétamide est utilisé comme agent actif en surface dans la lessive domestique, les produits de nettoyage & les nettoyants formulés pour l’usage domestique, d’autres utilisations industrielles, la production de pétrole, le traitement des polymères.
Solubilité
Soluble dans l’eau (90 g/L).
Remarques
Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Garder le récipient hermétiquement fermé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 79-07-2
Formule moléculaire C2H4ClNO
Poids moléculaire (g/mol) 93.51
Numéro MDL MFCD00008027
Clé InChI VXIVSQZSERGHQP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme chloroacetamide, acetamide, 2-chloro, chloracetamide, 2-chloroethanamide, microcide, mergal af, chloracetamid, usaf do-29, 2-chloracetamide, 2-chloro-acetamide
CID PubChem 6580
Nom IUPAC 2-chloroacétamide
SMILES NC(=O)CCl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloroacetamide
Point de fusion 116°C to 119°C
Point d’ébullition 220°C (decomposition)
Point d’éclair 170°C (338°F)
Odeur Weak
Quantité 250 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 878191
Merck Index 14,2110
Informations sur la solubilité Soluble in water(90g/L).
Poids de la formule 93.51
Pourcentage de pureté ≥98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Chloroacetamide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H361f-Susceptible de nuire à la fertilité.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
  • P405-Garder sous clef.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Chloroacetamide
RUO– À des fins de recherche uniquement