Learn More
2-chloroacétamide, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10071660 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
500 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Conditionnement:
1kg
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10071660 5 g Flacon en verre 5g
10021580 500 g Flacon en plastique 500g
10477730 1 kg Flacon en plastique 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10071660 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 148410050
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 79-07-2 | C2H4ClNO | 93.51 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 79-07-2
Formule moléculaire C2H4ClNO
Poids moléculaire (g/mol) 93.51
Numéro MDL MFCD00008027
Clé InChI VXIVSQZSERGHQP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme chloroacetamide, acetamide, 2-chloro, chloracetamide, 2-chloroethanamide, microcide, mergal af, chloracetamid, usaf do-29, 2-chloracetamide, 2-chloro-acetamide
CID PubChem 6580
Nom IUPAC 2-chloroacétamide
SMILES NC(=O)CCl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloroacetamide
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 116.0°C to 120.0°C
Couleur Blanc
Densité 0.8400g/mL
Point d’ébullition 224.5°C
Point d’éclair 170°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire ClCH2CONH2
Quantité 5 g
Beilstein 02, 199
Fieser 13,70
Merck Index 15, 2110
Gravité spécifique 0.84
Informations sur la solubilité Solubility in water: 90g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, insoluble in ether
Poids de la formule 93.51
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Chloroacetamide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H361f-Susceptible de nuire à la fertilité.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.